2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0973-1G PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA 781 EUR
APOSPC0973-1G APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₄BrF₂N·ClH
Pto. de fusión: 201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784274
Núm. CAS: 1211120-17-0