1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 198 EUR
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formula: C₄H₇F₃O
Pto. Ebullición: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Densidad: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00462509
Núm. CAS: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III