Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 625 EUR
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formula: C₅F₁₀O
Pto. Ebullición: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784237
Núm. CAS: 756-12-7