Fluoroiodoacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0992-1G PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA 195 EUR
APOSPC0992-1G APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Formula: C₂H₂FIO₂
Pto. de fusión: 79,5 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784241
Núm. CAS: 471-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III