4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC0994-1G PC0994-5G
APOSPC0994-1GEA 0 EUR
APOSPC0994-1G APOSPC0994-5G
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₄F₃I
Pto. Ebullición: 112 °C (623 mm Hg)
Densidad: 1,957 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784215
Núm. CAS: 401-52-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR