(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Perfluorocyclohexyl)methanol, (Hydroxymethyl)undecafluorocyclohexane
PC10004-1G
APOSPC10004-1GEA 66.7 EUR
APOSPC10004-1G
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Formula: C₇H₃F₁₁O
MW: 312,081 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126873
Núm. CAS: 28788-68-3