Ethyl 1H-tetrafluoropropanaote 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10059-25G PC10059-100G
APOSPC10059-25GEA 147 EUR
APOSPC10059-25G APOSPC10059-100G
Ethyl 1H-tetrafluoropropanaote 98%
Ethyl 1H-tetrafluoropropanaote
Formula: C₅H₆F₄O₂
Número MDL: MFCD04039197
Núm. CAS: 399-92-8