3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-2,4,6-trifluoro-m-xylene
PC10082-10G PC10082-1G PC10082-5G
APOSPC10082-10GEA 1160 EUR
APOSPC10082-10G APOSPC10082-1G APOSPC10082-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039199
Núm. CAS: 886762-23-8