Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G
APOSPC10099-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10099-1G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₅FO₄
MW: 254,254 g/mol
Pto. Ebullición: 161…162 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039208
Núm. CAS: 2965-90-4