Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G
PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA
157
EUR
APOSPC10100-1G
APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Formula:
C₁₄H₁₅F₃O₄ MW: 304,262 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039209 Núm. CAS: 1997-28-0 |