Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10113-1G PC10113-5G
APOSPC10113-1GEA 302 EUR
APOSPC10113-1G APOSPC10113-5G
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₉F₃N₂O₇
MW: 386,236 g/mol
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568619
Núm. CAS: 341967-63-3