3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 178 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Formula: C₇H₆FNO₂·ClH
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656013
Núm. CAS: 3799-24-4