1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10120-1G PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10120-1G APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00206334
Núm. CAS: 641993-21-7