2-Fluoropropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 191 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₇FO
MW: 78.085 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777178
Núm. CAS: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3 III