Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,207 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202892
Núm. CAS: 252959-76-5