1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-5,5,5-trifluoropent-1-ene, 5,5,5-Trifluoropent-1-en-4-ol
PC1016-1G
PC1016-5G
APOSPC1016-1GEA
219
EUR
APOSPC1016-1G
APOSPC1016-5G
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Formula:
C₅H₇F₃O Pto. Ebullición: 100…101 °C Pto. de inflamación: 57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784256 Núm. CAS: 77342-37-1 UN: 1993 ADR: 3,III |