4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1017-1G
PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA
241
EUR
APOSPC1017-1G
APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Formula:
C₆H₉F₃O Pto. Ebullición: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784257 Núm. CAS: 73893-33-1 UN: 1993 ADR: 3,III |