Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 116 EUR
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formula: C₇F₁₆O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155782
Núm. CAS: 27744-59-8