Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 231 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Formula: C₈H₅F₁₄N
MW: 381.11 g/mol
Pto. Ebullición: 138…138.5 °C (735 mm Hg)
Densidad: 1.614 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784276
Núm. CAS: 356-08-1