2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloroallyl fluoride, 2-Chloroprop-2-en-1-yl fluoride
PC1025-1G PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA 133 EUR
APOSPC1025-1G APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₄ClF
MW: 94,515 g/mol
Pto. Ebullición: 43…44 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784208
Núm. CAS: 32804-07-2
UN: 1993
ADR: 3,III