2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 243 EUR
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,507 g/mol
Pto. de fusión: 29…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368673
Núm. CAS: 886762-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III