2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 0 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368674
Núm. CAS: 886762-60-3