4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10402-1G PC10402-250MG PC10402-5G
APOSPC10402-1GEA 43.5 EUR
APOSPC10402-1G APOSPC10402-250MG APOSPC10402-5G
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrFN₂
Pto. de fusión: 80…86 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368683
Núm. CAS: 886762-86-3