3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 92.8 EUR
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Pto. Ebullición: 100…112 °C (11 mm Hg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972690
Núm. CAS: 672-75-3
UN: 3261
ADR: 8,III