2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 119 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368698
Núm. CAS: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III