N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 743 EUR
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368702
Núm. CAS: 887266-92-4