N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzoyl-3-(2,5-difluorophenyl)thiourea, N-((2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl)benzamide
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 278 EUR
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292.304 g/mol
Pto. de fusión: 166…168.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368703
Núm. CAS: 887266-93-5