N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride, 1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 759 EUR
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formula: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
MW: 324.321 g/mol
Pto. de fusión: 131…133.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00588815
Núm. CAS: 117174-71-7