4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 719 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399857
Núm. CAS: 1261622-11-0