3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10464-1G PC10464-250MG
APOSPC10464-1GEA 654 EUR
APOSPC10464-1G APOSPC10464-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22627835
Núm. CAS: 1207319-71-8