3,5-Difluorophenylthiourea
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 105 EUR
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formula: C₇H₆F₂N₂S
MW: 188.198 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368707
Núm. CAS: 791594-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III