(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2(R)-2-Trifluoromethylpyrrolidine
PC1059-1G PC1059-5G
APOSPC1059-1GEA 256 EUR
APOSPC1059-1G APOSPC1059-5G
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formula: C₅H₈F₃N
MW: 139,119 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C
Pto. de fusión: 29…33 °C
Pto. de inflamación: 28,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784180
Núm. CAS: 1073556-31-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III