2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 325 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,609 g/mol
Pto. de fusión: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368711
Núm. CAS: 887266-98-0
UN: 3261
ADR: 8,III