1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₁₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840352
Núm. CAS: 161583-34-2