3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10615-1G
PC10615-25G
PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA
94.8
EUR
APOSPC10615-1G
APOSPC10615-25G
APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formula:
C₄H₇F₃N₂O Pto. de fusión: 120…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368716 Núm. CAS: 453-32-7 |