2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 132 EUR
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631544
Núm. CAS: 261951-93-3
UN: 1760
ADR: 8,III