4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15527539
Núm. CAS: 2713-29-3