6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-fluoropyridine
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 50.9 EUR
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226507
Núm. CAS: 38186-86-6