2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrFN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214208
Núm. CAS: 1257535-19-5