5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 122 EUR
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972399
Núm. CAS: 884494-82-0