3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 560 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214194
Núm. CAS: 1256806-43-5