2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 765 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formula: C₇H₉FN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214195
Núm. CAS: 1257535-11-7