5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 195 EUR
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O₂S
MW: 250,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628760
Núm. CAS: 1417341-55-9