4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diaminophenyl trifluoromethyl sulphone, 1,2-Diamino-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 209 EUR
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂S
MW: 240,203 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00491700
Núm. CAS: 2355-16-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III