2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 109 EUR
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00523745
Núm. CAS: 400-23-7