3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 29 EUR
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398157
Núm. CAS: 1034690-61-3