3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 541 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185384
Núm. CAS: 372120-55-3