3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10672-1G PC10672-5G PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA 174 EUR
APOSPC10672-1G APOSPC10672-5G APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398175
Núm. CAS: 372120-52-0