2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 314 EUR
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13186735
Núm. CAS: 81465-88-5