3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10676-25G PC10676-1G PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA 765 EUR
APOSPC10676-25G APOSPC10676-1G APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₁F₃O₃S
Pto. Ebullición: 120…122 °C (1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620595
Núm. CAS: 2342-67-8